Learn More
3M™ Einweg-Laborkittel
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2 Extragroß
3 Extragroß
4X-Large
Beschreibung
- Atmungsaktives, leichtes Material
- Für leichte Anwendungen entwickelt
- Bietet Schutz gegen nicht gesundheitsschädliche Partikel und Flüssigkeitsspritzer.
- Mit Reißverschluss
- Antistatisch behandelt
- Strickbündchen
Spezifikation
Typ | Laborkittel |
Größe | 4X-Large |
Material | Polypropylene |
Farbe | White |
Verschlusstyp | Zipper |
Stulpenform | Knit |
Einwegprodukt | Ja |
Modell | 4440-4XL |
Saumtyp | Serged |
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb | 46 to 52 in. |