Learn More
3M™ Einweg-Laborkittel
249.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
249.00 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
249.00 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2 Extragroß
3 Extragroß
4X-Large
Beschreibung
- Atmungsaktives, leichtes Material
- Für den Umgang mit gefahrlosen Stoffen
- Bietet Schutz gegen nicht gesundheitsschädliche Partikel und Flüssigkeitsspritzer
- Reißverschluss
- Anti-Statik-behandelt
- Strickbündchen
Spezifikation
Typ | Laborkittel |
Größe | 2 Extragroß |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Zippverschluss |
Stulpenform | Gestrickt |
Einwegprodukt | Ja |
Modell | 4440-2XL |
Saumtyp | Umgestochen |
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb | 40 to 43 in. |