Learn More
3M™ Einweg-Laborkittel
Click to view available options
XL; Microporous laminate; White
Beschreibung
- Atmungsaktives, leichtes Material
- Für den Umgang mit gefahrlosen Stoffen
- Bietet Schutz gegen nicht gesundheitsschädliche Partikel und Flüssigkeitsspritzer
- Reißverschluss
- Anti-Statik-behandelt
- Strickbündchen