Learn More
3M™ E-A-Rfit™ Probed Test Ear Plugs
61.85 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Modell:
393-2001-50
393-2002-50
393-2004-50
393-2007-50
393-2008-50
393-2010-50
Größe:
Small
Universal
Produkttyp:
Classic™ Klein
Express™
FX™
Modell 1100
Push-Ins™
UltraFit™
Beschreibung
- Wissenschaftliche, quantitative Tests liefern genaue Berichte über den Gehörschutz
- Schnelle, klare und präzise Ergebnisse werden in nur wenigen Sekunden erzielt
- Testohrenstöpsel sind mit einem Sondenschlauch für die Verwendung bei der Prüfung der Ohrenstöpselpassform mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Validierungssystem modifiziert
- 50 Paar pro Karton
- 3M PSD-Produkte sind nur für den beruflichen Gebrauch bestimmt
Compliance
3M™ ear plugs must be used in accordance with OSHA regulations, and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
Spezifikation
Größe | Universal |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Funktions- und Sicherheitstest |
Hohe Sichtbarkeit | Nein |
Modell | 393-2002-50 |
Verpackungsart | Polybeutel |
Paare pro Packung | 50 Paar/Karton |
Stopfenmaterial | Polyurethan |
Stopfenfarbe | Mehrfarbig |
Corded | Uncorded |
Plug Shape | Pod |