Learn More
3M™ Zubehör für Atemschutzgeräte der Serie 5000, Filterhalterung 501
Fixieren 3M™ Partikelfilter 5N11 und 5P71/07194(AAD) auf 3M™ Atemschutzgeräten der 5000 Serie und 3M™ Kassetten der 6000 Serie und 3M™ Filteradaptern 603.
Marke: 3M™ 7100066103_CLEAN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04500kg
Beschreibung
Die 3M™ -Filterhalterung 501, Atemschutzsystemkomponente, fasst die 3M™ -Partikelfilter 5N11 und 5P71/07194 (AAD) oben auf™ den 3M-Atemschutzgeräten der Serie 5000, 3M™ -Kassetten der Serie 6000 und 3M™ -Filteradapter 603 (alle Atemschutzgeräte, Filter, Kassetten und Adapter separat erhältlich).- Zugelassene 3M-Systemkomponente
- Geeignet für 3M-Partikelfilter 5N11 und 5P71/07194 (AAD) (separat erhältlich)
- Komponente funktioniert mit 3M Atemschutzgeräten der Serie 5000, 3M Kassetten der Serie 6000 und dem 3M™ Filteradapter 603
- Farbe: Transparent, weiß
- Abmessungen (L x B x H): 8,5 x 4,5 x 4 in.
- Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung für Filter/Kassetten
- 3M Katalognummer 501
Spezifikation
OSHA | |
Filter-Halterung | |
501 | |
8,5 in. | |
4,5 in. | |
4 in. |
Weiß | |
Atemschutzmasken der Serie 5000 | |
8,5 x 4,5 x 4 in. (21,59 x 11,43 x 10,16 cm) | |
21,59 cm | |
11,43 cm | |
10,16 cm |