Learn More
3M™ Chemische Sorbentien mit hoher Kapazität
Artikelnummer. p-37623
Change view
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
10,5 gal.
Länge (angloamerikanisch):
50 ft.
Breite (angloamerikanisch):
5 in.
Packungsgröße:
3 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Länge (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) unitSize
17198550 10,5 gal. 50 ft. 5 in. 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17198550 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000002024
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus inerten Polypropylen- und Polyesterfasern
  • Geeignet für eine Vielzahl an Flüssigkeiten
  • Leicht, einfach zu implementieren und staubfrei
  • Identifizierbare Farbgebung für einfache Identifizierung und Sichtbarkeit
  • Kann ausgewrungen und wiederverwendet werden
  • Die hohe Absorptionskapazität minimiert die die zu entsorgende Abfallmenge
  • L x B: 15,2 m x 12,7 cm (50 ft x 5 in.)
  • Sorptionsvermögen: 31,5 gal. (119,2 l)
  • 3M Katalog-Nr. CFL550DD, 3M Katalog-Nr. CRL15150, 3M Katalog-Nr. PD914
Bei der Anwendung dieses Arbeitsschutzprodukts sind die jedem Produkt beiliegenden Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Grenzwertangaben zu beachten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OSHA 29 CFR 1910.132
Farbe Gelb
Kapazität (angloamerikanisch) 10,5 gal.
Kapazität (metrisch) 39,74 l
Material Polyester
Typ Chemisches Sorptionsmittel mit hohem Sorptionsvermögen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Verwendung mit den meisten aggressiven (gefährlichen) und nicht aggressiven Flüssigkeiten
Modell CFL550DD
Abmessungen (L x B) 15,24 m x 12,7 cm (50 ft. x 5 in.)
Länge (angloamerikanisch) 50 ft.
Länge (metrisch) 15,24 m
Breite (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (metrisch) 12,7 cm