Learn More
3M™ Akku-Packs für PAPR TR-300 und TR-600
Artikelnummer. 11793896
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Versaflo PAPR der Serie TR-300
Versaflo PAPR der Serie TR-600
Akkulaufzeit:
4 bis 6 Stunden
8 bis 18 h
8 to 12 hr.
Farbe:
Blau, grau
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Akkulaufzeit Farbe unitSize
11793896 Versaflo PAPR der Serie TR-300 4 bis 6 Stunden Schwarz -
11703906 Versaflo PAPR der Serie TR-300 8 to 12 hr. Schwarz 1 Stück
15549305 Versaflo PAPR der Serie TR-600 - Blau, grau 1 Stück
15589255 Versaflo PAPR der Serie TR-600 8 bis 18 h Blau, grau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11793896 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100006660
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verschiedene Batterien zum Betrieb von PAPR-Systemen
  • Akkus oder Standardbatterien
  • Auswahl zwischen NiMH, NiCd, Lithium oder Lithium-Ionen
  • Laufzeiten von 4 bis zu 12 Stunden je nach Modell
Bei der Anwendung dieses Arbeitsschutzprodukts sind die jedem Produkt beiliegenden Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Grenzwertangaben zu beachten.
Compliance
NIOSH-zugelassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkulaufzeit 4 bis 6 Stunden
Akkutyp Lithium-Ionen
Farbe Schwarz
Produkttyp Batteriesatz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Stromversorgung für PAPR-Systeme
Zur Verwendung mit (Geräte) Versaflo PAPR der Serie TR-300
Modell TR-330
Aufladezeit < 3 Std.
Gewicht (angloamerikanisch) 2 lbs.
Gewicht (metrisch) 0.918 kg