Learn More
3M™ SecureFit™ Augenschutz
Click to view available options
Linsenfärbung:
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Grau
Beschreibung
- Da sich der Rahmen selbstständig anpasst, müssen am Arbeitsplatz nicht mehrere Schutzbrillen in unterschiedlichen Größen bereitgestellt werden
- Der sichere, feste Sitz verhindert ein Verrutschen, selbst wenn sich der Träger bewegt
- Die Antibeschlag-Beschichtung verhindert ein Beschlagen der Scheiben in warmen und feuchten Umgebungen
- Die Antikratz-Beschichtung schützt die Gläser vor Kratzern, Kerben und Schrammen
- Die Polycarbongläser absorbieren 99.9 % UVA- und bis zu 380 nm UVB-Strahlung
Compliance
Erfüllt die Anforderungen der Normen ANSI Z87.1-2015 und CSA Z94.3.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3 |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Modell | SF201AF |
Art des Seitenschilds | Passt sich von selbst dank 3M Pressure Diffusion Temple Technologie an |
Lens Material | Polycarbonat |