Learn More
3M™ Versaflo™ TR-600 Serie PAPR-Zubehör, Vorfilter
Für die Verwendung mit Versaflo™ TR-600 Serie PAPR
Marke: 3M™ 7100021255
16.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00360kg
Beschreibung
- Der TR-6600 Vorfilter verlängert die Lebensdauer des Partikelelements (HE) von Filtern und Kassetten der TR-600 Serie, indem er große Partikel erfasst, die sonst den HE-Filter verstopfen könnten
- Ein häufiger Austausch des Vorfilters optimiert die Leistung des PAPR-Systems
- Die Verwendung des TR-6600 kann die Betriebskosten von PAPR senken
- Einfache Bedienung durch einfache wartungsfreie Konstruktion
- Flexible Anwendung, da TR-6600 mit TR-662 Funkenfänger verwendet werden kann
- Schwarz
Anwendungen:
Gesundheitswesen, Pharmazie, Schwerindustrie, Fertigung, allgemeine Fertigung
Zertifizierungen
NIOSH-zugelassen
Spezifikation
Schwarz | |
Gesundheitswesen, Pharmazie, Schwerindustrie, Fertigung, allgemeine Fertigung | |
Gehäuse TR-6600 |
TR-6600 Vorfilter | |
Filter und Kassetten der Versaflo™ TR-600 Serie | |
50/Karton |