missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
[(3R)-3-[[(1R)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]essigsäurehydrochlorid (ent-Benazeprilhydrochlorid), Mikromol
Beschreibung
[(3R)-3-[[(1R)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]essigsäurehydrochlorid (ent-Benazeprilhydrochlorid), Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3R)-3-[[(1R)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid, monohydrochloride |
| CAS | 215447-89-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (3R)-3-[[(1R)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid, monohydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C24 H28 N2 O5 . H Cl |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[(1R)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, hydrochloride (1:1), (3R)-, 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[(1R)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, monohydrochloride, (3R)- (9CI), (3R)-3-[[(1R)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid hydrochloride (1:1), Benazepril Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20-;/m1./s1 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)N[C@@H]2CCc3ccccc3N(CC(=O)O)C2=O |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?