Learn More
(3R,4R)-(-)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777438
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
163439-82-5
MFCD01073894
QJRIUWQPJVPYSO-GHMZBOCLSA-N
3r,4r-1-benzylpyrrolidine-3,4-diol, 3r,4r---1-benzyl-3,4-pyrrolidindiol, 3r,4r---1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol, 3,4-pyrrolidinediol, 1-phenylmethyl-, 3r,4r, pubchem14982, trans-3,4-dihydroxy-n-benzylpyrrolidine, 3r,4r-1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol, 3r-1-benzylpyrrolidine-3beta,4alpha-diol, 3r,4r-rel-1-phenylmethyl-3,4-pyrrolidinediol, 3,4-pyrrolidinediol,1-phenylmethyl-, 3r,4r
7021491
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidin-3,4-Diol
C1C(C(CN1CC2=CC=CC=C2)O)O
163439-82-5
MFCD01073894
QJRIUWQPJVPYSO-GHMZBOCLSA-N
3r,4r-1-benzylpyrrolidine-3,4-diol, 3r,4r---1-benzyl-3,4-pyrrolidindiol, 3r,4r---1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol, 3,4-pyrrolidinediol, 1-phenylmethyl-, 3r,4r, pubchem14982, trans-3,4-dihydroxy-n-benzylpyrrolidine, 3r,4r-1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol, 3r-1-benzylpyrrolidine-3beta,4alpha-diol, 3r,4r-rel-1-phenylmethyl-3,4-pyrrolidinediol, 3,4-pyrrolidinediol,1-phenylmethyl-, 3r,4r
7021491
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidin-3,4-Diol
C1C(C(CN1CC2=CC=CC=C2)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (3R, 4R)-(-)-1-Benzyl-3, 4-pyrrolidindiol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 95.0°C to 101.0°C
Farbe Braun bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H15NO2
Menge 1 g
Spezifische Drehung − 32.00
Molekulargewicht (g/mol) 193.24
Formelmasse 193.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3R,4R)-(-)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.