Learn More
(3R,4R)-3-Ethyl-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]dihydrofuran-2(3H)-on-Hydrochlorid (Isopilocarpinhydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 18031000
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18031000 100 mg 100 Milligramm
18081210 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18031000 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0338.01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(3R,4R)-3-Ethyl-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]dihydrofuran-2(3H)-on-Hydrochlorid (Isopilocarpinhydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3R,4R)-3-Ethyl-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]dihydrofuran-2(3H)-one Hydrochloride (Isopilocarpine Hydrochloride)
CAS 28958-85-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (3R,4R)-3-Ethyl-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]dihydrofuran-2(3H)-one Hydrochloride (Isopilocarpine Hydrochloride)
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C11 H16 N2 O2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Pilocarpine Hydrochloride Imp. A (EP), Pilocarpine Imp. A (EP), (3R,4R)-3-Ethyl-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]dihydrofuran-2(3H)-one Hydrochloride, Pilocarpine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Isopilocarpine Hydrochloride, Pilocarpine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Pilocarpine Nitrate Impurity A as Hydrochloride, Pilocarpine Impurity A as Hydrochloride, Pilocarpine Impurity A as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10+;/m0./s1
SMILES Cl.CC[C@@H]1[C@@H](Cc2cncn2C)COC1=O
IUPAC-Name (3R,4R)-3-Ethyl-4-[(3-methylimidazol-4-yl)methyl]oxolan-2-on;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 244.72
Menge 100 mg
Formelmasse 244.0979 g/mol