missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(3R,4R)-3-Ethyl-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]dihydrofuran-2(3H)-on-Hydrochlorid (Isopilocarpinhydrochlorid), Mikromol™
Beschreibung
(3R,4R)-3-Ethyl-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]dihydrofuran-2(3H)-on-Hydrochlorid (Isopilocarpinhydrochlorid)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3R,4R)-3-Ethyl-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]dihydrofuran-2(3H)-one Hydrochloride (Isopilocarpine Hydrochloride) |
| CAS | 28958-85-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (3R,4R)-3-Ethyl-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]dihydrofuran-2(3H)-one Hydrochloride (Isopilocarpine Hydrochloride) |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C11 H16 N2 O2 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Pilocarpine Hydrochloride Imp. A (EP), Pilocarpine Imp. A (EP), (3R,4R)-3-Ethyl-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]dihydrofuran-2(3H)-one Hydrochloride, Pilocarpine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Isopilocarpine Hydrochloride, Pilocarpine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Pilocarpine Nitrate Impurity A as Hydrochloride, Pilocarpine Impurity A as Hydrochloride, Pilocarpine Impurity A as Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10+;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CC[C@@H]1[C@@H](Cc2cncn2C)COC1=O |
| IUPAC-Name | (3R,4R)-3-Ethyl-4-[(3-methylimidazol-4-yl)methyl]oxolan-2-on;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?