Learn More
(3R,4R)-3-Hexyl-4-((S)-2-hydroxytridecyl)oxetan-2-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3R,4R)-3-Hexyl-4-((S)-2-hydroxytridecyl)oxetan-2-one |
| CAS | 210543-56-9 |
| Summenformel | C22 H42 O3 |
| Menge | 1 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H42O3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-16-19(23)18-21-20(22(24)25-21)17-15-8-6-4-2/h19-21,23H,3-18H2,1-2H3/t19?,20-,21-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC(O)C[C@H]1OC(=O)[C@@H]1CCCCCC |
| IUPAC-Name | (3R,4R)-3-Hexyl-4-(2-Hydroxytridecyl)oxetan-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 354.57 |
| Formelmasse | 354.3134 |