missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(3R,4S)-1-(4-Fluorphenyl)-3-[(3R)-3-(4-Fluorphenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-2-azetidinon ((3'R)-Ezetimib), Mikromol™
Beschreibung
(3R,4S)-1-(4-Fluorphenyl)-3-[(3R)-3-(4-Fluorphenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-2-azetidinon ((3'R)-Ezetimib)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[(3R)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-2-azetidinone |
| CAS | 163380-16-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[(3R)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-2-azetidinone |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C24 H21 F2 N O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | (3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[(3R)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-2-azetidinone, 3-TMR,3R,4S-Isomer of Ezetimibe, R,R,S-Ezetimibe, 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-, [3R-[3alpha(R*),4beta]]-, 3’R,3R,4S-Isomer of Ezetimibe |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H21F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21-23,28-29H,13-14H2/t21-,22-,23-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H](CC[C@@H]1[C@H](N(C1=O)c2ccc(F)cc2)c3ccc(O)cc3)c4ccc(F)cc4 |
| IUPAC-Name | (3R,4S)-1-(4-Fluorphenyl)-3-[(3R)-3-(4-Fluorphenyl)-3-Hydroxypropyl]-4-(4-Hydroxyphenyl)azetidin-2-on |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?