Learn More
(3R,4S)-Tofacitinib, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3R,4S)-Tofacitinib |
| CAS | 1092578-46-5 |
| Summenformel | C16H20N6O |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | (3R,4S)-4-Methyl-3-(methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)-β-oxo-1-piperidinepropanenitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H20N6O/c1-11-5-8-22(14(23)3-6-17)9-13(11)21(2)16-12-4-7-18-15(12)19-10-20-16/h4,7,10-11,13H,3,5,8-9H2,1-2H3,(H,18,19,20)/t11-,13-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1CCN(C[C@@H]1N(C)c2ncnc3[nH]ccc23)C(=O)CC#N |
| IUPAC-Name | 3-[(3R,4S)-4-Methyl-3-[methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino]piperidin-1-yl]-3-oxopropannitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 312.37 |
| Formelmasse | 312.1699 |