Learn More
(3R,5R)-5-(3-Hydroxyphenyl)-3-[[(1R)-1-phenylethyl]amino]-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]-2-pyrrolidinon, TRC
Artikelnummer. 30400406
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30400406 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400406 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH36864025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3R,5R)-5-(3-Hydroxyphenyl)-3-(((1R)-1-phenylethyl)amino)-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-2-pyrrolidinone
CAS 1059188-84-9
Summenformel C25 H23 F3 N2 O2
Menge 25 mg
Synonym (3R,5R)-5-(3-Hydroxyphenyl)-3-[[(1R)-1-phenylethyl]amino]-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone
InChI-Formel InChI=1S/C25H23F3N2O2/c1-16(17-6-3-2-4-7-17)29-22-15-23(18-8-5-9-21(31)14-18)30(24(22)32)20-12-10-19(11-13-20)25(26,27)28/h2-14,16,22-23,29,31H,15H2,1H3/t16-,22-,23-/m1/s1
SMILES C[C@@H](N[C@@H]1C[C@@H](N(C1=O)c2ccc(cc2)C(F)(F)F)c3cccc(O)c3)c4ccccc4
IUPAC-Name (3R,5R)-5-(3-Hydroxyphenyl)-3-[[(1R)-1-Phenylethyl]amino]-1-[4-(trifluormethyl)phenyl]pyrrolidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 440.457
Formelmasse 440.171
Name des Produkts
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.