Learn More
(3RS)-3-(Dimethylamino)methyl-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-on-Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18082110
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18082110 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18082110 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0252.100025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(3RS)-3-(Dimethylamino)methyl-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-on-Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3RS)-3-(Dimethylamino)methyl-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one Hydrochloride
CAS 119812-29-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (3RS)-3-(Dimethylamino)methyl-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H20 N2 O . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. A (EP), Ondansetron Imp. A (EP), Ondansetron USP Related Compound A, Ondansetron USP RC A, (3RS)-3-(Dimethylamino)methyl-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one Hydrochloride, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. A (EP) as Hydrochloride, 3-[(Dimethylamino)methyl]-1,2,3,9-tetrahydro-9-methyl-4H-carbazol-4-one monohydrochloride, GR 37896A, BP Ondansetron Impurity A, Ph Eur Ondansetron Impurity A, USP Ondanestron Related Compound A, ondansetron mannich compound (GR 37896A), Ondansetron Related Compound A as Hydrochloride, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Impurity A as Hydrochloride, Ondansetron Impurity A as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C16H20N2O.ClH/c1-17(2)10-11-8-9-14-15(16(11)19)12-6-4-5-7-13(12)18(14)3;/h4-7,11H,8-10H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CC1CCc2c(C1=O)c3ccccc3n2C
IUPAC-Name 3-[(Dimethylamino)methyl]-9-methyl-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-on;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 292.8
Menge 25 mg
Formelmasse 292.1342 g/mol