missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(3RS)-6,8-Dibrom-3-cyclohexyl-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydrochinazolin-3-iumchlorid, Mikromol™
Beschreibung
(3RS)-6,8-Dibrom-3-cyclohexyl-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydrochinazolin-3-iumchlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3RS)-6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-3-ium Chloride |
| CAS | 1660957-93-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (3RS)-6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-3-ium Chloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C15 H21 Br2 N2 . Cl |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Bromhexine Hydrochloride Imp. E (EP), Bromhexine Imp. E (EP), 6,8-dibromo-3-cyclohexyl-1,2,3,4-tetrahydro-3-methylquinazolinium Chloride (1:1), (3RS)-6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-3-ium Chloride, Bromhexine Hydrochloride Impurity E as Chloride, Bromhexine Impurity E as Chloride |
| SMILES | [Cl-].C[N+]1(CNc2c(Br)cc(Br)cc2C1)C3CCCCC3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 424.61 |
| Menge | 25 mg |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Spot an opportunity for improvement?