Learn More
(3s)-1,3-Dimethylpiperazine Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30368287
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30368287 10 mg 10 Milligramm
30366647 50 mg 50 Milligramm
30355459 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30368287 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD41493310MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1152110-30-9
Summenformel C6H14N2 • 2HCl
Molekulargewicht (g/mol) 187.11
Synonym (S)-1,3-Dimethylpiperazine dihydrochloride
IUPAC-Name (S)-1,3-dimethylpiperazine hydrochloride
SMILES C[C@H]1CN(C)CCN1.Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material (3s)-1,3-Dimethylpiperazine Dihydrochloride
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N2.2ClH/c1-6-5-8(2)4-3-7-6;;/h6-7H,3-5H2,1-2H3;2*1H/t6-;;/m0../s1
Formelmasse 186.08