Learn More
(3S)-3-{[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy}-5-hydroxypentan-2-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (-)-(3S)-3-((tert-Butyl(dimethyl)silyl)oxy)-5-hydroxypentan-2-one |
| CAS | 218615-21-5 |
| Summenformel | C11H24O3Si |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H24O3Si/c1-9(13)10(7-8-12)14-15(5,6)11(2,3)4/h10,12H,7-8H2,1-6H3/t10-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)C(CCO)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC-Name | (3S)-3-[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-hydroxypentan-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 232.4 |
| Formelmasse | 232.149 |