Learn More
(3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3R)-3-[(3-Amino-2-hydroxy-4-phenylthiobutyl]-decahydro-N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-3-isochinolincarboxamid, TRC
Artikelnummer. 30309096
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30309096 2 mg 2 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309096 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6116502MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3R)-3-(3-Amino-2-hydroxy-4-phenythiobutyl)-decahydro-N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)]-3-isoquinolinecarboxamide
CAS 252186-41-7
Summenformel C24H39N3O3S
Menge 2 mg
Synonym (3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-(phenylthio)butyl]decahydro-N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-3-isoquinolinecarboxamide
InChI-Formel InChI=1S/C24H39N3O3S/c1-24(2,16-28)26-23(30)21-12-17-8-6-7-9-18(17)13-27(21)14-22(29)20(25)15-31-19-10-4-3-5-11-19/h3-5,10-11,17-18,20-22,28-29H,6-9,12-16,25H2,1-2H3,(H,26,30)/t17-,18+,20-,21-,22+/m0/s1
SMILES CC(C)(CO)NC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2CN1C[C@@H](O)[C@@H](N)CSc3ccccc3
IUPAC-Name (3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylsulfanylbutyl]-N-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1H-isochinolin-3-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 449.65
Formelmasse 449.2712