missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(3S,4aS,8aS)-Decahydro-N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-3-isochinolincarboxamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | (3S,4aS,8aS)-Decahydro-N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-3-iso |
| CAS | 213135-54-7 |
| Summenformel | C14 H26 N2 O2 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H26N2O2/c1-14(2,9-17)16-13(18)12-7-10-5-3-4-6-11(10)8-15-12/h10-12,15,17H,3-9H2,1-2H3,(H,16,18)/t10-,11+,12-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(CO)NC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2CN1 |
| IUPAC-Name | (3S,4aS,8aS)-N-(1-Hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydroisochinolin-3-carboxamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 254.37 |
| Formelmasse | 254.1994 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?