Learn More
(3S,4aS,8aS)-Decahydro-N-t-butyl-3-isoquinolinecarboxamide, TRC
Artikelnummer. 30366597
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30366597 2.5 g 2.50 Gramm
30362818 250 mg 250 Milligramm
30355002 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30366597 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2111002.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136465-81-1
Summenformel C14 H26 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 238.37
IUPAC-Name (3S,4aS,8aS)-N-tert-butyl-1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydroisoquinoline-3-carboxamide
SMILES CC(C)(C)NC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3S,4aS,8aS)-Decahydro-N-t-butyl-3-isoquinolinecarboxamide
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H26N2O/c1-14(2,3)16-13(17)12-8-10-6-4-5-7-11(10)9-15-12/h10-12,15H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17)/t10-,11+,12-/m0/s1
Formelmasse 238.2045