Learn More
(3S,4aS,8aS)-Decahydroisochinolincarbonsäure, Hydrochloridsalz (90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3S,4aS,8aS)-Decahydroisoquinolinecarboxylic Acid, Hydrochloride Salt |
| CAS | 1221793-35-6 |
| Summenformel | C10H17NO2 . HCl |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H17NO2.ClH/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9;/h7-9,11H,1-6H2,(H,12,13);1H |
| SMILES | Cl.OC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2CN1 |
| IUPAC-Name | 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-Decahydroisochinolin-3-Carbonsäure;Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 219.71 |