Learn More
(3S,5R)-6-Cyano-3,5-dihydroxyhexansäure-tert-butylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3S,5R)-6-Cyano-3,5-dihydroxy-hexanoic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 186508-94-1 |
| Summenformel | C11H19NO4 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | (3S,5R)-6-Cyano-3,5-dihydroxy-hexanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)7-9(14)6-8(13)4-5-12/h8-9,13-14H,4,6-7H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)C[C@@H](O)C[C@H](O)CC#N |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-(3S,5R)-6-cyano-3,5-dihydroxyhexanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 229.27 |
| Formelmasse | 229.1314 |