missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(3S,5R,6E)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Calcium Salt, TRC

Artikelnummer. 30351670
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30351670 1 mg 1 Milligramm
30354880 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30351670 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9886101MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 254452-88-5
Summenformel C25H24FNO4 .1/2Ca
Molekulargewicht (g/mol) 440.49
Synonym ent-NK-104, Pitavastatin 3S,5R-Isomer Calcium Salt
IUPAC-Name (E,3S,5R)-7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoic acid
SMILES [Ca+2].O[C@@H](C[C@@H](O)\C=C\c1c(nc2ccccc2c1c3ccc(F)cc3)C4CC4)CC(=O)[O-].O[C@@H](C[C@@H](O)\C=C\c5c(nc6ccccc6c5c7ccc(F)cc7)C8CC8)CC(=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (3S,5R,6E)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Calcium Salt
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H24FNO4/c26-17-9-7-15(8-10-17)24-20-3-1-2-4-22(20)27-25(16-5-6-16)21(24)12-11-18(28)13-19(29)14-23(30)31/h1-4,7-12,16,18-19,28-29H,5-6,13-14H2,(H,30,31)/b12-11+/t18-,19-/m0/s1
Formelmasse 880.2848
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.