Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC deactivated inlet liner SGE split/splitless
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
41.90 € - 172.00 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 78.5 mm |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 6.3 mm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10422371
|
Trajan Scientific and Medical™
092017 |
5/Packung |
172.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12907151
|
Trajan Scientific and Medical™
09201701 |
Je 1 |
41.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit den Thermo Scientific Geräten
Spezifikation
78.5 mm | |
4 mm | |
6.3 mm |