Learn More
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzamid, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700363
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
175205-53-5
C9H7N3OS
205.235
MFCD00173809
PAVNUEROKSNSDS-UHFFFAOYSA-N
4-1,2,3-thiadiazol-4-yl benzamide, maybridge1_007554, 4-thiadiazol-4-yl benzamide, benzamide,4-1,2,3-thiadiazol-4-yl
2739359
4-(Thiadiazol-4-yl)benzamid
C1=CC(=CC=C1C2=CSN=N2)C(=O)N
175205-53-5
C9H7N3OS
205.235
MFCD00173809
PAVNUEROKSNSDS-UHFFFAOYSA-N
4-1,2,3-thiadiazol-4-yl benzamide, maybridge1_007554, 4-thiadiazol-4-yl benzamide, benzamide,4-1,2,3-thiadiazol-4-yl
2739359
4-(Thiadiazol-4-yl)benzamid
C1=CC(=CC=C1C2=CSN=N2)C(=O)N
Chemischer Name oder Material 4-(1, 2, 3-Thiadiazol-4-yl)benzamide
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 205.24
Reinheit (%) 95%