Learn More
4-(1,3-Oxazol-5-yl)-anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700393
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
1008-95-3
C9H8N2O
160.176
MFCD00052192
SLJBMRSOKUTXDF-UHFFFAOYSA-N
517747
4-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin
C1=CC(=CC=C1C2=CN=CO2)N
1008-95-3
C9H8N2O
160.176
MFCD00052192
SLJBMRSOKUTXDF-UHFFFAOYSA-N
517747
4-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin
C1=CC(=CC=C1C2=CN=CO2)N
Chemischer Name oder Material 4-(1, 3-Oxazol-5-yl)aniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 4-1,3-oxazol-5-yl aniline, 4-5-oxazolyl aniline, 4-oxazol-5-yl aniline, benzenamine, 4-5-oxazolyl, 5-4-aminophenyl oxazole, benzenamine,4-5-oxazolyl, 4-oxazol-5-yl-aniline, maybridge3_001299, 4-oxazol-5-yl-phenylamine
Formelmasse 160.18
Reinheit (%) 97%