Learn More
4-(1,3-Oxazol-5-yl)-benzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700396
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
337508-66-4
C9H6ClNO3S
243.66
MFCD02681962
QCGUTLAPXWBIMM-UHFFFAOYSA-N
4-1,3-oxazol-5-yl benzenesulfonyl chloride, 4-oxazol-5-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-oxazol-5-yl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-5-oxazolyl, 4-1,3-oxazol-5-yl benzenesulfonylchloride, 4-1,3-oxazol-5-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-1,3-oxazol-5-yl benzenesulphonyl chloride, 4-oxazol-5-ylbenzenesulfonyl-chloride, 4-oxazol-5-ylbenzene-sulfonyl-chloride, chloro 4-1,3-oxazol-5-yl phenyl sulfone
2776415
4-(1,3-oxazol-5-yl)benzene-1-sulfonyl chloride
ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CN=CO1
337508-66-4
C9H6ClNO3S
243.66
MFCD02681962
QCGUTLAPXWBIMM-UHFFFAOYSA-N
4-1,3-oxazol-5-yl benzenesulfonyl chloride, 4-oxazol-5-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-oxazol-5-yl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-5-oxazolyl, 4-1,3-oxazol-5-yl benzenesulfonylchloride, 4-1,3-oxazol-5-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-1,3-oxazol-5-yl benzenesulphonyl chloride, 4-oxazol-5-ylbenzenesulfonyl-chloride, 4-oxazol-5-ylbenzene-sulfonyl-chloride, chloro 4-1,3-oxazol-5-yl phenyl sulfone
2776415
4-(1,3-oxazol-5-yl)benzene-1-sulfonyl chloride
ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CN=CO1
Chemischer Name oder Material 4-(1, 3-Oxazol-5-yl)benzenesulfonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 243.67
Reinheit (%) 97%