Learn More
4-(1,3-Oxazol-5-yl)-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700399
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
250161-45-6
C10H7NO3
189.17
MFCD02682033
MCPBXFWYUHYSIZ-UHFFFAOYSA-N
4-1,3-oxazol-5-yl benzoic acid, 4-oxazol-5-yl benzoic acid, 4-5-oxazolyl benzoic acid, benzoic acid, 4-5-oxazolyl, 4-oxazol-5-ylbenzoic acid, 4-5-oxazolyl benzoicacid, 4-oxazol-5-yl-benzoic acid, benzoic acid,4-5-oxazolyl, 4-l,3-oxazol-5-yl benzoic acid
2776414
4-(1,3-oxazol-5-yl)benzoic acid
OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CN=CO1
250161-45-6
C10H7NO3
189.17
MFCD02682033
MCPBXFWYUHYSIZ-UHFFFAOYSA-N
4-1,3-oxazol-5-yl benzoic acid, 4-oxazol-5-yl benzoic acid, 4-5-oxazolyl benzoic acid, benzoic acid, 4-5-oxazolyl, 4-oxazol-5-ylbenzoic acid, 4-5-oxazolyl benzoicacid, 4-oxazol-5-yl-benzoic acid, benzoic acid,4-5-oxazolyl, 4-l,3-oxazol-5-yl benzoic acid
2776414
4-(1,3-oxazol-5-yl)benzoic acid
OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CN=CO1
Chemischer Name oder Material 4-(1, 3-Oxazol-5-yl)benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 189.17
Reinheit (%) 97%