Learn More
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyde |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyd |
Formelmasse | 186.21 |
Reinheit (%) | 97% |