Learn More
4-(1-Pyrrolidinyl)-benzolboronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15425346
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
852227-90-8
C16H24BNO2
273.18
MFCD08060504
DWJNNJSONWFVBT-UHFFFAOYSA-N
1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrrolidine, 4-pyrrolidinophenylboronic acid pinacol ester, 4-1-pyrrolidinyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrrolidine, 4-pyrrolidinophenylboronic acid, pinacol ester, 4-pyrrolidin-1-yl phenylboronic acid pinacol ester, 4-pyrrolidin-1-yl benzeneboronic acid, pinacol ester, 4-pyrrolidin-1-yl phenyl boronic acid pinacol ester, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl phenyl pyrrolidine
18525715
1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]Pyrrolidin
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)N1CCCC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
852227-90-8
C16H24BNO2
273.18
MFCD08060504
DWJNNJSONWFVBT-UHFFFAOYSA-N
1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrrolidine, 4-pyrrolidinophenylboronic acid pinacol ester, 4-1-pyrrolidinyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrrolidine, 4-pyrrolidinophenylboronic acid, pinacol ester, 4-pyrrolidin-1-yl phenylboronic acid pinacol ester, 4-pyrrolidin-1-yl benzeneboronic acid, pinacol ester, 4-pyrrolidin-1-yl phenyl boronic acid pinacol ester, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl phenyl pyrrolidine
18525715
1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]Pyrrolidin
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)N1CCCC1
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(1-Pyrrolidinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 273.18
Reinheit (%) 97%