Learn More
4-(1-Pyrrolidinyl)-benzoesäure, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510382
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
22090-27-3
C11H13NO2
191.23
MFCD01631241
KPCBFFYRSJPCJH-UHFFFAOYSA-N
2795515
OC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCCC1
22090-27-3
C11H13NO2
191.23
MFCD01631241
KPCBFFYRSJPCJH-UHFFFAOYSA-N
2795515
OC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCCC1
Chemischer Name oder Material 4-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 4-pyrrolidin-1-yl benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl benzenecarboxylic acid, benzoic acid,4-1-pyrrolidinyl, benzoic acid, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidinylbenzoic acid, pubchem19562, 1-4-carboxyphenyl pyrrolidine
IUPAC-Name 4-(Pyrrolidin-1-yl)benzoesäure
Formelmasse 191.23
Reinheit (%) 97%