Learn More
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidin, 99 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 137010050
Weitere Details : CAS : 5004-07-9 Netto-Gewicht : 0.05500kg
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
5004-07-9 | |
154.25 | |
STWODXDTKGTVCJ-UHFFFAOYSA-N | |
107366 | |
C1CCN(C1)C1CCNCC1 |
C9H18N2 | |
MFCD00038011 | |
2-acetyl-5-norbornene, 5-acetyl-2-norbornene, 1-bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-yl ethanone, 5-acetylbicyclo 2.2.1 hept-2-ene, methyl 5-norbornen-2-yl ketone, 1-5-bicyclo 2.2.1 hept-2-enyl ethanone, ethanone, 1-bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-yl, 1-bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-yl ethan-1-one, 5-acetylnorbornene | |
4-(pyrrolidin-1-yl)piperidine |
Spezifikation
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine | |
Glasflasche | |
52.0°C to 57.0°C | |
5004-07-9 | |
100.0 | |
C9H18N2 | |
2-acetyl-5-norbornene, 5-acetyl-2-norbornene, 1-bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-yl ethanone, 5-acetylbicyclo 2.2.1 hept-2-ene, methyl 5-norbornen-2-yl ketone, 1-5-bicyclo 2.2.1 hept-2-enyl ethanone, ethanone, 1-bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-yl, 1-bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-yl ethan-1-one, 5-acetylnorbornene | |
C1CCN(C1)C1CCNCC1 | |
154.25 | |
154.25 | |
99% |
Authentic | |
Weiß | |
5g | |
98.5 | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD00038011 | |
STWODXDTKGTVCJ-UHFFFAOYSA-N | |
4-(pyrrolidin-1-yl)piperidine | |
107366 | |
Kristalle |
Sicherheit und Handhabung
- 4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.