Learn More
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496876
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11496876 5 g 5 Gramm
11406886 25 g 25 Gramm
11416886 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11496876 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23989.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2456-81-7 | C9H12N2 | 148.209 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2456-81-7
Summenformel C9H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 148.209
MDL-Nummer MFCD00006415
InChI-Schlüssel RGUKYNXWOWSRET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrrolidinopyridine, 4-pyrrolidin-1-yl pyridine, 4-1-pyrrolidinyl pyridine, pyridine, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidin-1-yl-pyridine, 4-pyrrolidinylpyridine, 1-4-pyridyl pyrrolidine, zlchem 148, 4-pyrrolidinepyridine, 4-pyrrollidinopyridine
PubChem CID 75567
IUPAC-Name 4-Pyrrolidin-1-ylpyridin
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=NC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Schmelzpunkt 54°bis 58 °C
Siedepunkt 171°C to 173°C (21 mmHg)
Flammpunkt 142°C (287°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 472443
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) 98%