Learn More
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027322
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2456-81-7
C9H12N2
148.209
MFCD00006415
RGUKYNXWOWSRET-UHFFFAOYSA-N
4-pyrrolidinopyridine, 4-pyrrolidin-1-yl pyridine, 4-1-pyrrolidinyl pyridine, pyridine, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidin-1-yl-pyridine, 4-pyrrolidinylpyridine, 1-4-pyridyl pyrrolidine, zlchem 148, 4-pyrrolidinepyridine, 4-pyrrollidinopyridine
75567
4-Pyrrolidin-1-ylpyridin
C1CCN(C1)C2=CC=NC=C2
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2456-81-7
C9H12N2
148.209
MFCD00006415
RGUKYNXWOWSRET-UHFFFAOYSA-N
4-pyrrolidinopyridine, 4-pyrrolidin-1-yl pyridine, 4-1-pyrrolidinyl pyridine, pyridine, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidin-1-yl-pyridine, 4-pyrrolidinylpyridine, 1-4-pyridyl pyrrolidine, zlchem 148, 4-pyrrolidinepyridine, 4-pyrrollidinopyridine
75567
4-Pyrrolidin-1-ylpyridin
C1CCN(C1)C2=CC=NC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Schmelzpunkt 54°C to 58°C
Siedepunkt 171°C to 173°C (21 mmHg)
Flammpunkt 142°C (287°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 472443
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) 98%