Learn More
4-{[1-(tert.-Butoxycarbonyl)-4-Piperidinyl]-oxy}-Benzoesäure, ≥90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-{[1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]oxy}benzoic acid |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 321.37 |
Reinheit (%) | 97% |