Learn More
4-{[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperid-4-yloxy]methyl}benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10134154
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10134154 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10799415 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10134154 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC67901DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemical Identifiers
CAS 934570-52-2
Summenformel C18H25NO5
Molekulargewicht (g/mol) 335.4
MDL-Nummer MFCD11841069
InChI-Schlüssel CGLNCSVUPUKDKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl oxy methyl benzoic acid, 4-1-tert-butoxycarbonyl piperid-4-yloxy methyl benzoic acid, 4-4-carboxybenzyl oxy piperidine, n-boc protected
PubChem CID 43811046
IUPAC-Name 4-[1-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Piperidin-4-yl]Oxymethyl]Benzoesäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-{[1-(Tert-butoxycarbonyl)piperid-4-yloxy]methyl}benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 335.4
Reinheit (%) 97%