Learn More
4-{[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperid-4-yloxy]methyl}benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3880862
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
934570-52-2
C18H25NO5
335.4
MFCD11841069
CGLNCSVUPUKDKT-UHFFFAOYSA-N
4-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl oxy methyl benzoic acid, 4-1-tert-butoxycarbonyl piperid-4-yloxy methyl benzoic acid, 4-4-carboxybenzyl oxy piperidine, n-boc protected
43811046
4-[1-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Piperidin-4-yl]Oxymethyl]Benzoesäure
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
934570-52-2
C18H25NO5
335.4
MFCD11841069
CGLNCSVUPUKDKT-UHFFFAOYSA-N
4-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl oxy methyl benzoic acid, 4-1-tert-butoxycarbonyl piperid-4-yloxy methyl benzoic acid, 4-4-carboxybenzyl oxy piperidine, n-boc protected
43811046
4-[1-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Piperidin-4-yl]Oxymethyl]Benzoesäure
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 4-{[1-(Tert-butoxycarbonyl)piperid-4-yloxy]methyl}benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 335.4
Reinheit (%) 97%