Learn More
4-1BB Ligand/TNFSF9 Antibody (RM0067-3H19), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18471304 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18471304 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18471304 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP121514MFV500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rat Monoclonal Antibody
4-1BB Ligand/TNFSF9 Monoclonal antibody specifically detects 4-1BB Ligand/TNFSF9 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen 4-1BB Ligand/TNFSF9
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon RM0067-3H19
Konjugat mFluor Violet 500 SE
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias 4-1BB ligand, 4-1BBL, 4-1BB-L, CD137L, homolog of mouse 4-1BB-L, receptor 4-1BB ligand, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 9, tumor necrosis factor ligand superfamily member 9
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse recombinant 4-1BB Ligand EC-domain
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Biologically Active Proteins
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8744
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2