Learn More
[4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3176185
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
160388-56-7
C10H11N3O
189.218
MFCD07772869
XEOWXPICRQBFIT-UHFFFAOYSA-N
4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzyl alcohol, 4-1,2,4-triazolylmethyl phenyl methan-1-ol, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl phenyl methanol
7162035
[4-(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)phenyl]Methanol
C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)CO
160388-56-7
C10H11N3O
189.218
MFCD07772869
XEOWXPICRQBFIT-UHFFFAOYSA-N
4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzyl alcohol, 4-1,2,4-triazolylmethyl phenyl methan-1-ol, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl phenyl methanol
7162035
[4-(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)phenyl]Methanol
C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)CO
Chemischer Name oder Material [4-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 189.22
Reinheit (%) 97%