Learn More
[4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol, ≥97 %, Maybridge
Marke: Maybridge CC45709CB
Weitere Details : CAS : 160388-56-7 Netto-Gewicht : 0.05025kg Transport : UN number : 1325 Chem class : 4.1 Pack group : III
Menge | 250mg |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
160388-56-7 | |
189.218 | |
XEOWXPICRQBFIT-UHFFFAOYSA-N | |
7162035 | |
C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)CO |
C10H11N3O | |
MFCD07772869 | |
4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzyl alcohol, 4-1,2,4-triazolylmethyl phenyl methan-1-ol, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl phenyl methanol | |
[4-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol |
Spezifikation
[4-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol | |
250mg | |
96.5 | |
97% | |
MFCD07772869 | |
XEOWXPICRQBFIT-UHFFFAOYSA-N | |
[4-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol | |
7162035 | |
97% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
160388-56-7 | |
100.0 | |
C10H11N3O | |
4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzyl alcohol, 4-1,2,4-triazolylmethyl phenyl methan-1-ol, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl phenyl methanol | |
C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)CO | |
189.218 | |
189.22 |