Learn More
[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2693886
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
86718-08-3
C10H10N2O
174.203
MFCD02682059
SRQXVPAXMMIUFH-UHFFFAOYSA-N
4-1h-imidazol-1-yl phenyl methanol, 4-imidazol-1-yl-phenyl methanol, 4-1-imidazolyl phenyl methanol, 4-imidazol-1-ylphenyl methanol, 4-1-imidazolyl benzyl alcohol, 4-imidazol-1-yl phenyl methanol, benzenemethanol, 4-1h-imidazol-1-yl, acmc-209qb5, 4-imidazolylphenyl methan-1-ol
2776486
(4-Imidazol-1-ylphenyl)methanol
C1=CC(=CC=C1CO)N2C=CN=C2
86718-08-3
C10H10N2O
174.203
MFCD02682059
SRQXVPAXMMIUFH-UHFFFAOYSA-N
4-1h-imidazol-1-yl phenyl methanol, 4-imidazol-1-yl-phenyl methanol, 4-1-imidazolyl phenyl methanol, 4-imidazol-1-ylphenyl methanol, 4-1-imidazolyl benzyl alcohol, 4-imidazol-1-yl phenyl methanol, benzenemethanol, 4-1h-imidazol-1-yl, acmc-209qb5, 4-imidazolylphenyl methan-1-ol
2776486
(4-Imidazol-1-ylphenyl)methanol
C1=CC(=CC=C1CO)N2C=CN=C2
Chemischer Name oder Material [4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 97%