Learn More
4-(1h-Imidazol-1-ylmethyl)-benzoesäure Hydrochlorid, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Specifications
Chemischer Name oder Material | 4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 238.67 |
Reinheit (%) | 95% |