missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
[4-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)phenyl]Methanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | [4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 188.23 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'