Learn More
4-(1H-Pyrazol-1-yl)-anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10019121
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
17635-45-9
C9H9N3
159.192
MFCD00626298
CSFIQHZIFKIQNO-UHFFFAOYSA-N
4-1h-pyrazol-1-yl aniline, 4-pyrazol-1-yl-phenylamine, 4-1-pyrazolyl aniline, 1-4-aminophenyl pyrazole, 4-pyrazol-1-yl aniline, 4-1h-pyrazol-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-1h-pyrazol-1-yl, 4-1h-pyrazol-1-yl-phenylamine, 4-pyrazolylphenylamine, 1-p-aminophenylpyrazole
594274
4-Pyrazol-1-Ylanilin
C1=CN(N=C1)C2=CC=C(C=C2)N
17635-45-9
C9H9N3
159.192
MFCD00626298
CSFIQHZIFKIQNO-UHFFFAOYSA-N
4-1h-pyrazol-1-yl aniline, 4-pyrazol-1-yl-phenylamine, 4-1-pyrazolyl aniline, 1-4-aminophenyl pyrazole, 4-pyrazol-1-yl aniline, 4-1h-pyrazol-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-1h-pyrazol-1-yl, 4-1h-pyrazol-1-yl-phenylamine, 4-pyrazolylphenylamine, 1-p-aminophenylpyrazole
594274
4-Pyrazol-1-Ylanilin
C1=CN(N=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Chemischer Name oder Material 4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 97%