Learn More
4-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl isothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700467
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
352018-96-3
C10H7N3S
201.25
MFCD02681939
GLAOJNMWLIFKCG-UHFFFAOYSA-N
4-1h-pyrazol-1-yl phenyl isothiocyanate, 1-4-isothiocyanatophenyl pyrazole, 4-1h-pyrazol-1-yl phenylisothiocyanate, 1h-pyrazole,1-4-isothiocyanatophenyl, 1h-pyrazole, 1-4-isothiocyanatophenyl, 4-pyrazolylbenzenisothiocyanate, 4-1h-pyrazole-1-yl phenyl isothiocyanate
2776478
1-(4-isothiocyanatophenyl)-1H-pyrazole
S=C=NC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=N1
352018-96-3
C10H7N3S
201.25
MFCD02681939
GLAOJNMWLIFKCG-UHFFFAOYSA-N
4-1h-pyrazol-1-yl phenyl isothiocyanate, 1-4-isothiocyanatophenyl pyrazole, 4-1h-pyrazol-1-yl phenylisothiocyanate, 1h-pyrazole,1-4-isothiocyanatophenyl, 1h-pyrazole, 1-4-isothiocyanatophenyl, 4-pyrazolylbenzenisothiocyanate, 4-1h-pyrazole-1-yl phenyl isothiocyanate
2776478
1-(4-isothiocyanatophenyl)-1H-pyrazole
S=C=NC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=N1
Chemischer Name oder Material 4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl isothiocyanate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 201.25
Reinheit (%) 97%