missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(1H-Tetrazol-5-yl)benzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7033368
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
74815-22-8
C8H6N4O
174.163
MFCD01311033
SRGPTCYCHZMFOR-UHFFFAOYSA-N
4-1h-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-2h-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-2h-tetrazol-5-yl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1h-tetrazol-5-yl, 4-1h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl benzaldehyde, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-tetrazol-5-yl-benzaldehyde, 4-tetra-zol-5-yl-benzaldehyde
2760606
4-(2H-Tetrazol-5-yl)benzaldehyd
C1=CC(=CC=C1C=O)C2=NNN=N2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
74815-22-8
C8H6N4O
174.163
MFCD01311033
SRGPTCYCHZMFOR-UHFFFAOYSA-N
4-1h-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-2h-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-2h-tetrazol-5-yl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1h-tetrazol-5-yl, 4-1h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl benzaldehyde, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-tetrazol-5-yl-benzaldehyde, 4-tetra-zol-5-yl-benzaldehyde
2760606
4-(2H-Tetrazol-5-yl)benzaldehyd
C1=CC(=CC=C1C=O)C2=NNN=N2

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(1H-Tetrazol-5-yl)benzaldehyde
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 174.16
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'